327433
Sigma-Aldrich
Platinum
foil, thickness 0.125-0.135 mm, 99.9% trace metals basis
Empirical Formula (Hill Notation):
Pt
Número CAS:
Peso molecular:
195.08
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
100
teor
99.9% trace metals basis
forma
foil
resistividade
10.6 μΩ-cm, 20°C
espessura
0.125-0.135 mm
pb
3827 °C (lit.)
pf
1772 °C (lit.)
densidade
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
1.7, 7 g in rigid mailer
Quantidade
1.7 g = 25 × 25 mm; 7 g = 50 × 50 mm
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Tao Xiong et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(2), 274-280 (2013-05-01)
Noninvasive molecular fluorescence imaging in vivo which combines Optical imaging with genetic marker technology can real time monitor the development of tumor, through the use of human adenoid cystic carcinoma cell (ACC-M) and lung carcinoma cells SPC-A1 were thansfected by...
Downregulation of glutathione transferase π sensitizes lymphoma/leukaemia cells to platinum-based chemotherapy.
Jianli Chen et al.
British journal of haematology, 162(1), 135-137 (2013-04-12)
Catalysis: The accelerator.
Mark Peplow
Nature, 495(7440), S10-S11 (2013-03-15)
Liang Li et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 67(11), 2451-2457 (2013-06-12)
This study investigated the mechanism and kinetic modeling of electrolytic degradation of ammonia with Pt/Ti anode. The results show that ammonia oxidation from direct oxidation or indirect oxidation with hydroxyl radicals was slow but can be observed under pH 9...
Wei Sun et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 33(4), 1907-1913 (2013-03-19)
In this paper a platinum (Pt) nanoparticle decorated graphene (GR) nanosheet was synthesized and used for the investigation on direct electrochemistry of myoglobin (Mb). By integrating GR-Pt nanocomposite with Mb on the surface of carbon ionic liquid electrode (CILE), a...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.