349402
Sigma-Aldrich
Platinum
wire, diam. 0.25 mm, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Platinum black, Platinum element
Empirical Formula (Hill Notation):
Pt
Número CAS:
Peso molecular:
195.08
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
100
teor
99.9% trace metals basis
forma
wire
resistividade
10.6 μΩ-cm, 20°C
diâmetro
0.25 mm
pb
3827 °C (lit.)
pf
1772 °C (lit.)
densidade
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Platinum (Pt) based wire is a dense, silvery metal that is highly resistant to corrosion. It is a soft transition metal that is highly ductile and malleable, which makes it useful in electronic industries. It has a high melting point and can be oxidized at 500°C.
Aplicação
Pt wires can be used for a wide range of applications such as:
  • reference electrodes for electrochemical processes
  • for the formation of microchannels for microfluidic devices
  • coiling of an optical fiber
  • development of cathode for electrolyte based fuel cells
Embalagem
250 mg in rigid mailer
1.5 g in poly spool
Quantidade
250 mg = 25 cm; 1.5 g = 150 cm
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Electrochemistry of europium (III) chloride in 3 LiCl-NaCl, 3 LiCl-2 KCl, LiCl-RbCl, and 3 LiCl-2 CsCl eutectics at various temperatures
Schroll CA, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 164(8), H5345-H5352 (2017)
Chemistry Foundations and Applications (2004)
Effect of voltage on platinum dissolution relevance to polymer electrolyte fuel cells
Wang X, et al.
Electrochemical and Solid-State Letters, 9(5), A225-A227 (2006)
Generation of electrospray from a solution predeposited on optical fibers coiled with a platinum wire
Kuo C, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 11(5), 464-467 (2000)
Platinum Metals Rev. (2004)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.