Merck
Pular para
356824
Iron
wire, diam. 1.0 mm, ≥99.9% trace metals basis
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101713
EC Number:
231-096-4
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
wire
composition
Fe
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: iron
resistivity
9.71 μΩ-cm
diam.
1.0 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
catalysts
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
1 m (approximately 6.2 g)
5 m (approximately 31 g)
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
356808GF6692589544890
Iron wire, diam. 1.0 mm, ≥99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
356824
Iron
Iron foil, thickness 0.1 mm, ≥99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
356808
Iron
Iron wire, 1.0 mm diameter, length 100 m, purity 99.5%
GF66925895
Iron
Iron puriss. p.a., carbonyl-Iron powder, low in magnesium and manganese compounds, ≥99.5% (RT)
Sigma-Aldrich
44890
Iron
description
wire, diam. 1.0 mm, ≥99.9% trace metals basis
description
foil, thickness 0.1 mm, ≥99.9% trace metals basis
description
wire, 1.0 mm diameter, length 100 m, purity 99.5%
description
puriss. p.a., carbonyl-Iron powder, low in magnesium and manganese compounds, ≥99.5% (RT)
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: iron
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: iron
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
99.5%
assay
≥99.5% (RT)
form
wire
form
foil
form
wire
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)