366471
Sigma-Aldrich
Cyclopentanecarbonitrile
98%
Sinônimo(s):
Cyanocyclopentane, Cyclopentyl cyanide
Fórmula linear:
C5H9CN
Número CAS:
Peso molecular:
95.14
Beilstein/REAXYS Number:
1098717
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
98%
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
pb
67-68 °C/10 mmHg (lit.)
pf
−76 °C (lit.)
densidade
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#CC1CCCC1
InChI
1S/C6H9N/c7-5-6-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
InChI key
SVPZJHKVRMRREG-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
Cyclopentanecarbonitrile is an alicyclic nitrile.
Aplicação
Cyclopentanecarbonitrile is suitable for use as substrate to investigate the specific activity of nitrile- and amide- hydrolyzing enzymes isolated from Candida guilliermondii UFMG-Y65 cells. It is suitable for use as reagent to investigate the nitrile degradation by Candida guilliermondii CCT 7207 using free and immobilized cell systems.
Embalagem
10 g in glass bottle
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Órgãos-alvo
Respiratory system
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
RIDADR
UN 1992 6.1(3) / PGIII
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
56 °C - closed cup
J C Dias et al.
Canadian journal of microbiology, 46(6), 525-531 (2000-07-29)
Candida guilliermondii UFMG-Y65, isolated from a gold mine, was able to utilize different nitriles and the corresponding amides as sole source of nitrogen, at concentrations up to 2 M. Resting cells cultivated on YCB-acetonitrile medium showed nitrile hydrolyzing enzyme activities...
J C Dias et al.
Applied microbiology and biotechnology, 56(5-6), 757-761 (2001-10-17)
Nitrile degradation by Candida guilliermondii CCT 7207 using free and immobilized cell systems was compared. Different specific growth rates were observed for immobilized (mumax=0.021 h(-1)) and the free cells (mumax=0.029 h(-1)). The maximum specific rate of acetic acid formation was...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.