377929
Sigma-Aldrich
Propionic-2,2-d2 acid-d
99 atom % D
Fórmula linear:
CH3CD2CO2D
Número CAS:
Peso molecular:
77.10
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Nível de qualidade
200
pureza isotópica
99 atom % D
teor
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
SMILES string
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i2D2/hD
InChI key
XBDQKXXYIPTUBI-VLZJNYFYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
1 g in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
RIDADR
UN3463 - class 3 - Propionic acid
WGK Alemanha
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
52 °C - closed cup
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.