Documentos
378348
Sigma-Aldrich
Silicone oil
viscosity 20 cSt (25 °C)
Sinônimo(s):
PDMS, Polydimethylsiloxane
Fórmula linear:
[-Si(CH3)2O-]n
Número CAS:
Número MDL:
NACRES:
NA.23
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
forma
viscous liquid
índice de refração
n20/D 1.403 (lit.)
viscosidade
20 cSt(25 °C)
pb
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
densidade
0.95 g/mL at 25 °C
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
378399378380378356
vibrant-m
378348
Silicone oil
vibrant-m
378399
Silicone oil
vibrant-m
378380
Silicone oil
vibrant-m
378356
Silicone oil
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C
density
0.97 g/mL at 25 °C
density
0.97 g/mL at 25 °C
density
0.96 g/mL at 25 °C
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
Descrição geral
Silicone oil is a liquid based siloxane that is part of the methyl silicone fluid system. It has a viscosity of 20 cSt with a refractive index of ~ 1.4 and a dielectric strength of ~ 14 kV/mm. It′s surface tension tends to increase with an increase in the viscosity.
Aplicação
Silicone oil can be used for a variety of usages such as lubricants, antiflatulent agents, dielectric coolants, and cosmetic additives.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
214.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101.1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Silicone oil for melting point and boiling point apparatuses
146153
Silicone oil
Silicone oil viscosity 350&#160;cSt&#160;(25&#160;°C)
Sigma-Aldrich
378372
Silicone oil
Silicone oil viscosity 100,000&#160;cSt&#160;(25&#160;°C)
Sigma-Aldrich
378437
Silicone oil
Silicone oil high temperature
Sigma-Aldrich
175633
Silicone oil
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
50384
Silicone oil AP 150
Silicone oil viscosity 30,000&#160;cSt&#160;(25&#160;°C)
Sigma-Aldrich
378429
Silicone oil
Antifoaming agents
Owen MJ
Encyclopedia of Polymer Science and Technology, 104(2), 527-535 (2001)
Silicones
Moretto H, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Mechanism of Stabilization of Silicone Oil- Water Emulsions Using Hybrid Siloxane Polymers
Mehta SC and Somasundaran P
Langmuir, 24(9), 4558-4563 (2008)
Bo Xian et al.
Aging cell, 12(3), 398-409 (2013-02-28)
Caenorhabditis elegans is a leading model organism for studying the basic mechanisms of aging. Progress has been limited, however, by the lack of an automated system for quantitative analysis of longevity and mean lifespan. To address this barrier, we developed
Gary R Skuse et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1001, 99-114 (2013-03-16)
Our ability to manipulate stem cells in order to induce differentiation along a desired developmental pathway has improved immeasurably in recent years. That is in part because we have a better understanding of the intracellular and extracellular signals that regulate