379239
liquid
100
2.0 M in heptane
0.693 g/mL at 25 °C
C[Al](C)C
1S/3CH3.Al/h3*1H3;
JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
Central nervous system
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
-0.4 °F - closed cup
-18 °C - closed cup
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).