391468
Sigma-Aldrich
4-Hydroxypiperidine hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
4-Piperidinol hydrochloride
Empirical Formula (Hill Notation):
C5H11NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
137.61
Beilstein/REAXYS Number:
3908995
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
98%
pf
155-157 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
Cl[H].OC1CCNCC1
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c7-5-1-3-6-4-2-5;/h5-7H,1-4H2;1H
InChI key
VKCORPXOKYDINR-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
4-Hydroxypiperidine hydrochloride is a piperidine derivative. The synthesis of 4-hydroxypiperidine has been reported. 4-Hydroxypiperidine participates in the synthesis of 4-(4′-hydroxypiperidino)-4-phenylcyclohexanol and 1-(4-hydroxypiperidino)cyclohexanecarbonitrile. 4-Hydroxypiperidine is the starting material for the synthesis of Sibrafiban and Lamifiban, two non-peptidefibrinogen receptor.
Aplicação
4-Hydroxypiperidine hydrochloride is suitable for use in the Ugi-multi component reaction (MCR) to study the use of miniaturised-synthesis and Total Analysis System (mSYNTAS) in solution phase synthesis and on-line analysis of Ugi-MCRs. It may be used in the synthesis of acetic acid-piperidine-4-yl ester.
Reactant for synthesis of:
14C-labeled E4010
PET tracer for imaging brain acetylcholinesterase
Reactant for allosteric modulators of metabotropic glutamate receptor subtype 5
Embalagem
5 g in glass bottle
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Órgãos-alvo
Respiratory system
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
The Synthesis of Δ3-Tetrahydropyridine.
Renshaw RR and Conn RC.
Journal of the American Chemical Society, 60(4), 745-747 (1938)
Synthesis of 4-(4'-hydroxypiperidino)-4-phenylcyclohexanol, a dihydroxy phencyclidine metabolite.
Brine GA, et al.
Organic preparations and procedures international, 15(6), 371-377 (1983)
Concise Synthesis of Sibrafiban and Lamifiban, Two Non-Peptide Fibrinogen Receptor (GPIIb/IIIa) Antagonists.
Chang MY and Chen ST.
J. Chin. Chem. Soc., 48(2), 133-135 (2001)
C Deleuze-Masquefa et al.
Journal of medicinal chemistry, 40(25), 4019-4025 (1997-12-24)
1-[1-(2-Benzo[b]thiopheneyl)cyclohexyl]piperidine hydrochloride (BTCP, 1) and cocaine bind to the neuronal dopamine transporter to inhibit dopamine (DA) reuptake. However, on chronic administration, cocaine produces sensitization, but 1 produces tolerance. Because metabolites of 1 might be responsible for some of its pharmacological...
M C Mitchell et al.
The Analyst, 126(1), 24-27 (2001-02-24)
A miniaturised-SYNthesis and Total Analysis System (mu SYNTAS) was used for the solution-phase synthesis and on-line analysis (TOF-MS) of Ugi multicomponent reaction (MCR) products. This approach provides an unusually high degree of control of the MCR and delivers detailed, novel...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.