393967
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Octyn-3-ol
99%
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH(OH)C≡CH
Número CAS:
Peso molecular:
126.20
Número MDL:
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
100
teor
99%
atividade óptica
[α]20/D −6.5°, c = 2 in methylene chloride
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
pb
100 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC[C@H](O)C#C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h2,8-9H,3,5-7H2,1H3/t8-/m1/s1
InChI key
VUGRNZHKYVHZSN-MRVPVSSYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Key intermediate for the synthesis of prostaglandins.
Embalagem
1 g in glass bottle
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
hazcat
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
storage_class_code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
64 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Certificado de análise
Certificado de origem
The Journal of Organic Chemistry, 53, 5590-5590 (1988)
Journal of the American Chemical Society, 110, 4718-4718 (1988)
Tetrahedron Letters, 30, 3645-3645 (1989)