411019
200
≥99.5%
liquid
redistillation
9.08 %
n20/D 1.4179 (lit.)
120-122 °C (lit.)
−55 °C (lit.)
0.775 g/mL at 20 °C (lit.)
CN(C)CCN(C)C
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
3 - Flammable liquids
WGK 1
61.7 °F - closed cup
16.5 °C - closed cup
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).