416126
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane diallyl ether
90%
Sinônimo(s):
2,2-Bis(allyloxymethyl)-1-butanol
Fórmula linear:
C2H5C(CH2OCH2CH=CH2)2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
214.30
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
200
teor
90%
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
pb
135 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(CO)(COCC=C)COCC=C
InChI
1S/C12H22O3/c1-4-7-14-10-12(6-3,9-13)11-15-8-5-2/h4-5,13H,1-2,6-11H2,3H3
InChI key
BDKDHWOPFRTWPP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Trimethylolpropane diallyl ether (TMPAE) is an unsaturated allyl ether that can be synthesized by Williamson esterification reaction in the presence of trimethylolpropane, sodium hydroxide, and allyl chloride as starting materials.
Aplicação
TMPAE can be used in the synthesis of isophorone diisocyanate (IPDI) based tetracene monomers which can further be used in the formation of polymer dispersed liquid crystals. It can also be used in the synthesis of allyl ether based dendrimers that find potential usage in coatings.
Embalagem
1 L in glass bottle
250 mL in glass bottle
Outras notas
remainder monoethers and triethers
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
244.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
118 °C - closed cup
Optimization of Synthetical Technology for Trimethylolpropane Diallyl Ether by Response Surface Method
ZHANG JT, et al.
Shanghai Kou Qiang yi Xue = Shanghai Journal of Stomatology, 2(25), 7671-7678 (2010)
Thermal and Mechanical Properties of Cross-Linked Photopolymers Based on Multifunctional Thiol- Urethane Ene Monomers
Senyurt AF, et al.
Macromolecules, 40(9), 3174-3182 (2007)
Synthesis and thiol-ene photopolymerization of allyl-ether functionalized dendrimers
Nilsson C, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 46(4), 1339-1348 (2008)
Visible light induced polymerization of maleimide-vinyl and maleimide-allyl ether based systems
Burget D, et al.
Polymer, 44(25), 7671-7678 (2003)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.