Documentos Principais
416665
Sigma-Aldrich
tert-Butyl hydroperoxide solution
5.0-6.0 M in decane
Sinônimo(s):
1,1-Dimethylethyl hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-methylpropane, TBHP
Selecione um tamanho
25 ML
R$ 603,00
100 ML
R$ 1.667,00
R$ 603,00
Previsão de entrega em23 de junho de 2025Detalhes
Peça uma encomenda em massa
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 ML
R$ 603,00
100 ML
R$ 1.667,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COOH
CAS Number:
Peso molecular:
90.12
Beilstein:
1098280
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 603,00
Previsão de entrega em23 de junho de 2025Detalhes
Peça uma encomenda em massa
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: oxidant
concentração
5.0-6.0 M in decane
55.4-65.1% (Thiosulphate, titration)
Impurezas
<4% water
índice de refração
n20/D 1.402
densidade
0.808 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
chave InChI
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
458139418064328650
Terc-butóxido de potássio 1.0&#160;M in THF
328650
Terc-butóxido de potássio
concentration
5.0-6.0 M in decane, 55.4-65.1% (Thiosulphate, titration)
concentration
12.25-13.31% (active oxygen), 69.0-75.0% (Na2S2O3, titration), 70 wt. % in H2O
concentration
5.0-6.0 M in nonane
concentration
1.0 M in THF
density
0.808 g/mL at 25 °C
density
0.93 g/mL at 25 °C
density
0.817 g/mL at 25 °C
density
0.902 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
refractive index
n20/D 1.402
refractive index
n20/D 1.386
refractive index
n20/D 1.399
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
Descrição geral
tert-Butyl hydroperoxide is an organic peroxide, used in oxidation processes.
Aplicação
tert-Butyl hydroperoxide may be used in:
osmium catalyzed vicinal hydroxylation of olefins under alkaline conditions[1]
catalytic asymmetric oxidation of sulfides to sulfoxides using binaphthol as a chiral auxiliary[2]
oxidation of dibenzothiophenes[3]
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)