418064
tert-Butyl hydroperoxide solution
5.0-6.0 M in nonane
Sinônimo(s):
1,1-Dimethylethyl hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-methylpropane, TBHP
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Pular para
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: oxidant
concentração
5.0-6.0 M in nonane
Impurezas
<4% water
índice de refração
n20/D 1.399
densidade
0.817 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
chave InChI
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Este Item | 416665 | 458139 | 328650 |
---|---|---|---|
concentration 5.0-6.0 M in nonane | concentration 5.0-6.0 M in decane, 55.4-65.1% (Thiosulphate, titration) | concentration 12.25-13.31% (active oxygen), 69.0-75.0% (Na2S2O3, titration), 70 wt. % in H2O | concentration 1.0 M in THF |
density 0.817 g/mL at 25 °C | density 0.808 g/mL at 25 °C | density 0.93 g/mL at 25 °C | density 0.902 g/mL at 25 °C |
storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
refractive index n20/D 1.399 | refractive index n20/D 1.402 | refractive index n20/D 1.386 | refractive index - |
form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability - | reaction suitability - |
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?