420778
LUDOX® TM-50 colloidal silica
50 wt. % suspension in H2O
Sinônimo(s):
Silica preparation
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
colloidal
Nível de qualidade
Formulário
viscous liquid
concentração
50 wt. % suspension in H2O
área da superfície
~140 m2/g
pH
9.0
densidade
1.4 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a silica source to synthesize tetrapropylammonium(TPA)-silicate-1 colloidal particles.[1]
- As a removable template to prepare mesoporous carbon materials by using a resorcinol-formaldehyde resin as a carbon precursor.[2]
- As a separation layer to synthesize non-spherical flexible poly(butylacrylate) (PBA) polymer particles by concentrated emulsion polymerization.[3]
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?