Documentos
420786
Sigma-Aldrich
LUDOX® TM-40 colloidal silica
40 wt. % suspension in H2O
Sinônimo(s):
Silica preparation
Fórmula linear:
SiO2
Número CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
descrição
colloidal
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
40 wt. % suspension in H2O
área da superfície
~140 m2/g
pH
9.0
densidade
1.3 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
420778420840420816
LUDOX® TM-40 colloidal silica 40 wt. % suspension in H2O
420786
LUDOX® TM-40 colloidal silica
LUDOX® TM-50 colloidal silica 50 wt. % suspension in H2O
420778
LUDOX® TM-50 colloidal silica
LUDOX® AS-40 colloidal silica 40 wt. % suspension in H2O
420840
LUDOX® AS-40 colloidal silica
LUDOX® HS-40 colloidal silica 40 wt. % suspension in H2O
420816
LUDOX® HS-40 colloidal silica
form
liquid
form
viscous liquid
form
liquid
form
viscous liquid
concentration
40 wt. % suspension in H2O
concentration
50 wt. % suspension in H2O
concentration
40 wt. % suspension in H2O
concentration
40 wt. % suspension in H2O
surface area
~140 m2/g
surface area
~140 m2/g
surface area
~135 m2/g
surface area
~220 m2/g
pH
9.0
pH
9.0
pH
9.1
pH
9.8
density
1.3 g/mL at 25 °C
density
1.4 g/mL at 25 °C
density
1.295 g/mL at 25 °C
density
1.3 g/mL at 25 °C
Aplicação
LUDOX® TM-40 colloidal silica has been used:
  • As a colloidal silica template for the synthesis of carbon nanocapsules.
  • In the synthesis of conducting nanocomposite polymer foams (hybrid of carbon black/silica/polymer) used as gas sensors.
  • As a silicon source for the synthesis of Zwitterion-stabilized silica nanoparticles.
  • As a silicon source for the fabrication of transparent superhydrophilic/superhydrophobic silica nanoparticulate thin films.
  • In the synthesis of microporous titanosilicate ETS-10 used as a catalyst in Knoevenagel condensation reaction.
Informações legais
LUDOX is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
LUDOX® CL-X colloidal silica 45 wt. % suspension in H2O
Sigma-Aldrich
420891
LUDOX® CL-X colloidal silica
vibrant-m
ERMFD102
Silica, colloidal
vibrant-m
ERMFD101B
Silica, colloidal
vibrant-m
ERMFD100
Silica, colloidal
vibrant-m
ERMFD304
Silica, colloidal
Sílica monodisperse, non-porous, 2.0 μm
Sigma-Aldrich
904465
Sílica
Selective Fabrication of Carbon Nanocapsules and Mesocellular Foams by Surface-Modified Colloidal Silica Templating
Jang J and Lim B
Advanced Materials, 14(19), 1390-1393 (2002)
Fabrication and characterization of transparent superhydrophilic/superhydrophobic silica nanoparticulate thin films
Lin Y-H, et al.
Thin Solid Films, 519(16), 5450-5455 (2011)
Conducting nanocomposite polymer foams from ice-crystal-templated assembly of mixtures of colloids
Colard CAL, et al.
Advanced Materials, 21(28), 2894-2898 (2009)
Liquid-phase Knoevenagel reactions over modified basic microporous titanosilicate ETS-10
Goa Y, et al.
J. Catal., 224(1), 107-114 (2004)
Zwitterion-stabilized silica nanoparticles: toward nonstick nano
Estephan ZG, et al.
Langmuir, 26(22), 16884-16889 (2010)