Todas as fotos(1)
420832
Sigma-Aldrich
LUDOX® AS-30 colloidal silica
30 wt. % suspension in H2O
Sinônimo(s):
Silica preparation
Fórmula linear:
SiO2
Número CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
descrição
colloidal
Nível de qualidade
forma
suspension
concentração
30 wt. % suspension in H2O
área da superfície
~230 m2/g
pH
9.1
densidade
1.2 g/mL at 25 °C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
420840420824420808
LUDOX® AS-30 colloidal silica 30 wt. % suspension in H2O
Sigma-Aldrich
420832
LUDOX® AS-30 colloidal silica
LUDOX® AS-40 colloidal silica 40 wt. % suspension in H2O
Sigma-Aldrich
420840
LUDOX® AS-40 colloidal silica
LUDOX® HS-30 colloidal silica 30 wt. % suspension in H2O
Sigma-Aldrich
420824
LUDOX® HS-30 colloidal silica
LUDOX® LS colloidal silica 30 wt. % suspension in H2O
Sigma-Aldrich
420808
LUDOX® LS colloidal silica
form
suspension
form
liquid
form
liquid
form
viscous liquid
concentration
30 wt. % suspension in H2O
concentration
40 wt. % suspension in H2O
concentration
30 wt. % suspension in H2O
concentration
30 wt. % suspension in H2O
surface area
~230 m2/g
surface area
~135 m2/g
surface area
~220 m2/g
surface area
~215 m2/g
pH
9.1
pH
9.1
pH
9.8
pH
8.2
density
1.2 g/mL at 25 °C
density
1.295 g/mL at 25 °C
density
1.21 g/mL at 25 °C
density
1.21 g/mL at 25 °C
Aplicação
Ammonium stabilizing counterion
Informações legais
LUDOX is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
LUDOX® CL-X colloidal silica 45 wt. % suspension in H2O
Sigma-Aldrich
420891
LUDOX® CL-X colloidal silica
vibrant-m
ERMFD102
Silica, colloidal
vibrant-m
ERMFD101B
Silica, colloidal
vibrant-m
ERMFD304
Silica, colloidal
Silica, fumed powder
Sigma-Aldrich
S5130
Silica, fumed
Yaswanth Kuthati et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(4), 2399-2430 (2013-06-15)
The advent of Nanotechnology has paved a way for improved disease treatment strategies, the most noteworthy being the mesoporous silica nanoparticles (MSNs) which have gained much recent attention in the field of cancer therapy and its diagnosis. The flaws of
Graham J Edgar et al.
Nature, 506(7487), 216-220 (2014-02-07)
In line with global targets agreed under the Convention on Biological Diversity, the number of marine protected areas (MPAs) is increasing rapidly, yet socio-economic benefits generated by MPAs remain difficult to predict and under debate. MPAs often fail to reach
Yang Ding et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(25), 10123-10128 (2013-06-05)
Undulatory locomotion, a gait in which thrust is produced in the opposite direction of a traveling wave of body bending, is a common mode of propulsion used by animals in fluids, on land, and even within sand. As such, it
K E Kovalenko et al.
Ecological applications : a publication of the Ecological Society of America, 23(5), 1048-1060 (2013-08-24)
Boreal wetlands play an important role in global carbon balance. However, their ecosystem function is threatened by direct anthropogenic disturbance and climate change. Oil sands surface mining in the boreal regions of Western Canada denudes tracts of land of organic
David M Brown et al.
Toxicology letters, 224(1), 147-156 (2014-01-28)
We investigated the effects of silica particles and nanoparticles (NPs) (50 nm and 200 nm) with a neutral and positively charged surface when dispersed in saline, bovine serum albumin (BSA) or lung lining fluid (LLF) 24 h post instillation into