Documentos
420840
Sigma-Aldrich
LUDOX® AS-40 colloidal silica
40 wt. % suspension in H2O
Sinônimo(s):
Silica preparation
Fórmula linear:
SiO2
Número CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
ID de substância PubChem:
descrição
colloidal
forma
liquid
concentração
40 wt. % suspension in H2O
área da superfície
~135 m2/g
pH
9.1
densidade
1.295 g/mL at 25 °C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
420786420778420875
vibrant-m
420840
LUDOX® AS-40 colloidal silica
vibrant-m
420786
LUDOX® TM-40 colloidal silica
vibrant-m
420778
LUDOX® TM-50 colloidal silica
vibrant-m
420875
LUDOX® AM colloidal silica
form
liquid
form
liquid
form
viscous liquid
form
liquid
concentration
40 wt. % suspension in H2O
concentration
40 wt. % suspension in H2O
concentration
50 wt. % suspension in H2O
concentration
30 wt. % suspension in H2O
surface area
~135 m2/g
surface area
~140 m2/g
surface area
~140 m2/g
surface area
198-250 m2/g
pH
9.1
pH
9.0
pH
9.0
pH
8.6-9.3
density
1.295 g/mL at 25 °C
density
1.3 g/mL at 25 °C
density
1.4 g/mL at 25 °C
density
1.21 g/mL at 25 °C
Descrição geral
LUDOX®  AS-40 colloidal silica is used as a silica source in the preparation of zeolites.
Aplicação
Ludox AS-40 is used as:
  • A filler material in the nanocomposite Nafion films
  • A precursor in the synthesis of micro-mesoporous carbon spheres
Informações legais
LUDOX is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
LUDOX® CL-X colloidal silica 45 wt. % suspension in H2O
Sigma-Aldrich
420891
LUDOX® CL-X colloidal silica
vibrant-m
ERMFD102
Silica, colloidal
vibrant-m
ERMFD101B
Silica, colloidal
vibrant-m
ERMFD100
Silica, colloidal
vibrant-m
ERMFD304
Silica, colloidal
Tetraethylammonium hydroxide solution 35 wt. % in H2O
Sigma-Aldrich
302929
Tetraethylammonium hydroxide solution
Sodium silicate solution reagent grade
Sigma-Aldrich
338443
Sodium silicate solution
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
13404
Sodium aluminate
New opportunities in Stober synthesis: preparation of microporous and mesoporous carbon spheres
J Choma, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22, 12636-12642 (2012)
Separation of water?acetic acid mixtures by pervaporation using a thin mordenite membrane.
Li G, et al.
Separation and Purification Technology, 32(1-3), 199-206 (2003)
The static aging effect on the seedless synthesis of different ranges FAU-type zeolite Y at various factors
Al-Jubouri, et al.
Iraqi Journal of Chemical and Petroleum Engineering, 20, 7-13 (2019)
Gel?Infused Slippery Surface with Enhanced Longevity and Thermally Controllable Sliding Properties.
Zhu G H, et al.
Advanced Materials Interfaces, 3(20), 1600515-1600515 (2016)
Interfacial Water Drives Improved Proton Transport in Siliceous Nanocomposite Nafion Thin Films
PJ Goossens, et al.
ChemPhysChem, 19, 538-546 (2018)