427551
1 mmHg ( 108 °C)
≥99%
powder or crystals
sublimation
305 °C (lit.)
47-51 °C (lit.)
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
rat ... Ar(24208)
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Warning
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Oral
11 - Combustible Solids
WGK 1
280.4 °F - closed cup
138 °C - closed cup
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).