444685
Sigma-Aldrich
Platinum
wire, diam. 2.0 mm, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Platinum black, Platinum gray, Platinum element
Empirical Formula (Hill Notation):
Pt
Número CAS:
Peso molecular:
195.08
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
100
teor
99.9% trace metals basis
forma
wire
resistividade
10.6 μΩ-cm, 20°C
diâmetro
2.0 mm
pb
3827 °C (lit.)
pf
1772 °C (lit.)
densidade
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Platinum (Pt) wire is a metal wire that is a biocompatible material that can be used in electrodes and implants. The efficiency of the platinum electrode can be improved by forming a platinum black surface.
Embalagem
1.4, 7 g in rigid mailer
Quantidade
1.4 g = 2 cm; 7 g = 10 cm
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Synthesis of novel ruthenium sensitizers and their application in dye-sensitized solar cells
Nazeeruddin MK, et al.
Coordination Chemistry Reviews, 249(13-14), 1460-1467 (2005)
Electrode array design and fabrication for implantable systems
Implantable Sensor Systems for Medical Applications, 249(13-14), 150-182 (2013)
Electrodes
Bioimpedance and Bioelectricity Basics, 179-254 (2015)
Yuan Xiong et al.
Organic letters, 15(8), 1962-1965 (2013-04-12)
Metal-mediated rearrangements of 3-alkynyl flavone ethers are reported. The overall process involves 5-endo enyne cyclization to a platinum-containing spiro-oxocarbenium intermediate which may be trapped with methanol to produce spirodihydrofurans or further rearranged to afford either allenyl chromanediones or benzofuranones.
Wei Sun et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 33(4), 1907-1913 (2013-03-19)
In this paper a platinum (Pt) nanoparticle decorated graphene (GR) nanosheet was synthesized and used for the investigation on direct electrochemistry of myoglobin (Mb). By integrating GR-Pt nanocomposite with Mb on the surface of carbon ionic liquid electrode (CILE), a...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.