448400
Sigma-Aldrich
2-Phenoxyethylamine
98%
Fórmula linear:
C6H5OCH2CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
137.18
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
teor
98%
índice de refração
n20/D 1.536 (lit.)
pb
101-103 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
InChI key
IMLAIXAZMVDRGA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
RIDADR
UN 2735PSN1 8 / PGIII
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
107 °C - closed cup
Stable gaseous aziridinium ions.
Van de Sande CC, et al.
Org. Mass Spectrom., 13(11), 666-670 (1978)
A R Katritzky et al.
The Journal of organic chemistry, 66(16), 5590-5594 (2001-08-04)
1-[2-Arylthio(oxy)ethyl]-5-benzotriazolyl-2-pyrrolidinones 6a-e, 12 and 3-benzotriazolyl-2-[2-arylthio(oxy)ethyl]-1-isoindolinones 9a-f, 14 are readily available from reactions of benzotriazole (4), 2-(arylsulfanyl)ethylamines 3, or 2-phenoxyethylamine (11) with 2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran (5) or 2-formylbenzoic acid (8). Lewis acid mediated cyclizations of 6 and 9 produced novel 1,4-benzothiazepines 7a-e and...
Synthesis and Characterization of Imino-Phenolate Titanium Complexes and Their Use in Homo-and Copolymerization of Ethylene.
da S Gomes F, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 215(18), 1735-1743 (2014)
Dynamic nuclear polarization with polychlorotriphenylmethyl radicals: supramolecular polarization-transfer effects.
Cristina Gabellieri et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(19), 3360-3362 (2010-04-21)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.