Documentos Principais
44890
Sigma-Aldrich
Iron
puriss. p.a., carbonyl-Iron powder, low in magnesium and manganese compounds, ≥99.5% (RT)
Sinônimo(s):
Fe
Selecione um tamanho
100 G
R$ 466,00
1 KG
R$ 596,00
R$ 466,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 466,00
1 KG
R$ 596,00
About This Item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101713
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 466,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Nível de qualidade
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.5% (RT)
qualidade
low in magnesium and manganese compounds
adequação da reação
core: iron
reagent type: catalyst
resistividade
9.71 μΩ-cm
Impurezas
≤0.01% total nitrogen (N)
tamanho do grão
5-9 μm
p.e.
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤10 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Iron (carbonyl) powder has been used:
  • In the preparation of copper on iron (Cu/Fe) bimetallic catalytic system to synthesize β-aminoenones and 3,5-disubstituted pyrazoles.[1]
  • As the main component of magnetorheological fluids.[2][3]
  • To produce Fe-B-C composites from boron carbide using plasma sintering.[4]
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
21 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Copper on iron promoted one-pot synthesis of β-aminoenones and 3, 5-disubstituted pyrazoles.
Kovacs, Szabolcs and Novak, Zoltan
Tetrahedron, 69(43), 8987-8993 (2013)
Fe-B-C composites produced using spark plasma sintering.
Rokebrand, P and Sigalas, I
International Journal of Refractory Metals & Hard Materials, 49(35), 320-326 (2015)
The role of surface tension in magnetorheological adhesion.
Orellana, Carlos S and Jaeger, Heinrich M
Soft Matter, 9(35), 8519-8525 (2013)
Jia-Wei Yang et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 7, 275-275 (2019-12-04)
Current research has enabled the use of microphysiological systems and creation of models for alveolar and pulmonary diseases. However, bottlenecks remain in terms of medium- and long-term regulation of cell cultures and their functions in microchannel systems, as well as
Effect of particle size on shear stress of magnetorheological fluids.
Sarkar, Chiranjit and Hirani, Harish
Smart Science, 3(2), 65-73 (2015)