455296
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
98%
Fórmula linear:
FC6H3(CF3)COCl
Número CAS:
Peso molecular:
226.56
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
98%
índice de refração
n20/D 1.469 (lit.)
pb
170 °C (lit.)
densidade
1.493 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(cc1C(F)(F)F)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)4-1-2-6(10)5(3-4)8(11,12)13/h1-3H
InChI key
BUDISZQHCHGLJW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
RIDADR
UN 3265 8 / PGII
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
77 °C - closed cup
Synthesis and optical and electrochemical properties of copolymers consisting of 9, 9-dihexylfluorene and aromatic triazole chromophores.
Chen S-H, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 45(1), 136-146 (2007)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.