467790
100
≥99.95% trace metals basis
solid
core: lead
<500 ppm total metallic impurities
470 °C (dec.) (lit.)
chloride (Cl-): ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Not applicable
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).