468045
Sigma-Aldrich
D-(+)-chiro-Inositol
95%
Sinônimo(s):
1,2,4/3,5,6-Hexahydroxycyclohexane
Empirical Formula (Hill Notation):
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
95%
atividade óptica
[α]23/D +60°, c = 1.2 in H2O
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
pf
230 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m0/s1
InChI key
CDAISMWEOUEBRE-LKPKBOIGSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Aplicação
The inositols and their phosphates have been used in the development of metabolically stable insulin mediators, inhibitors, and modulators of important metabolic functions such as glycolysis. Inositols are stable to degradative enzymes in vivo because they lack a hydrolytically labile glycosidic linkage.
Embalagem
1 g in glass bottle
100 mg in glass insert
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Modern Methods of Monosaccharide Synthesis from Non-Carbohydrate Sources.
Tomas Hudlicky et al.
Chemical reviews, 96(3), 1195-1220 (1996-05-09)
Bellington, D.C.
Chemical Society Reviews, 18, 83-83 (1989)
Recent advances in the chemistry and biochemistry of inositol phosphates of biological interest.
B V Potter
Natural product reports, 7(1), 1-24 (1990-02-01)
Hudlicky, T. et al.
Synthesis, 897-897 (1996)
M J Berridge et al.
Nature, 341(6239), 197-205 (1989-09-21)
Inositol 1,4,5-trisphosphate is a second messenger which regulates intracellular calcium both by mobilizing calcium from internal stores and, perhaps indirectly, by stimulating calcium entry. In these actions it may function with its phosphorylated metabolite, inositol 1,3,4,5-tetrakisphosphate. The subtlety of calcium...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.