471380
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-(2,5-Dihydrophenyl)glycine
98%
Sinônimo(s):
(R)-α-Amino-1,4-cyclohexadiene-1-acetic acid
Empirical Formula (Hill Notation):
C8H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
153.18
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
98%
atividade óptica
[α]20/D −154°, c = 1 in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis: suitable
pf
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N[C@@H](C(O)=O)C1=CCC=CC1
InChI
1S/C8H11NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,5,7H,3-4,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChI key
JBJJTCGQCRGNOL-SSDOTTSWSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.