476021
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenethylamine
98%
Fórmula linear:
CH3OC6H4CH2CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
151.21
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
teor
98%
índice de refração
n20/D 1.541
pb
236-237 °C (lit.)
densidade
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccc1CCN
InChI
1S/C9H13NO/c1-11-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3
InChI key
WSWPCNMLEVZGSM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Htr2a(29595), Htr2c(25187)
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
2-Methoxyphenethylamine (MPEA) is also referred to as o-methoxyphenethylamine. The distribution behavior of tyramine and MPEA in the [bmim][PF6]/water system (bmim = 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate) has been evaluated under different conditions.
Embalagem
5, 25 g in glass bottle
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
RIDADR
UN 2735PSN1 8 / PGII
WGK Alemanha
WGK 3
Microwave-enhanced cyanation of aryl halides with a dimeric ortho-palladated complex catalyst.
Hajipour AR, et al.
Transition Met. Chem. (London), 36(7), 725-730 (2011)
The Partitioning Behavior of Tyramine and 2-Methoxyphenethylamine in a Room Temperature Ionic Liquid-Water System Compared to Traditional Organic-Water System.
Yung KL, et al.
Separation Science and Technology, 40(7), 1555-1566 (2005)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.