Documentos
479519
Sigma-Aldrich
Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex solution
in xylene, Pt ~2 %
Sinônimo(s):
Karstedt′s catalyst, Platinum(0) 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes
Fórmula linear:
O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt
Número CAS:
Peso molecular:
381.48
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
7 mmHg ( 21 °C)
Nível de qualidade
composição
Pt, ~2%
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
concentração
in xylene
pb
138 °C
pf
12-13 °C
densidade
0.855 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
InChI
1S/C8H18OSi2.Pt/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2;/h7-8H,1-2H2,3-6H3;
chave InChI
RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex is a platinum complex, commonly known as a Karstedt′s catalyst. It is generally employed as a catalyst in hydrosilylation reactions.
Aplicação
Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex solution is a powerful hydrosilylation catalyst for the preparation of trans-β-silanes.
It has also been used in the reduction of carboxamides to amines.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
25 °C
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Artigos
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.