Documentos
482749
Sigma-Aldrich
Trimesic acid
greener alternative
95%
Sinônimo(s):
BTC, H3BTC, TMA, Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid
Fórmula linear:
C6H3(CO2H)3
Número CAS:
Peso molecular:
210.14
Beilstein:
2053080
Número CE:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Impurezas
<5% acetic acid
pf
>300 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(cc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
chave InChI
QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
T30805345245741175
Trimesic acid 95%
482749
Trimesic acid
Thioacetic acid 96%
T30805
Thioacetic acid
Ácido fosfórico 85&#160;wt. % in H2O, 99.99% trace metals basis
345245
Ácido fosfórico
4,4&#8242;,4&#8243;-s-Triazine-2,4,6-triyl-tribenzoic acid 95%
741175
4,4′,4″-s-Triazine-2,4,6-triyl-tribenzoic acid
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
~40 °C (lit.)
mp
83-88 °C
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
impurities
<5% acetic acid
impurities
-
impurities
-
impurities
-
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
-
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
, Enabling
Descrição geral
Trimesic acid (TMA), also known as 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, has a self-organized 2D molecular network structure formed by intermolecular hydrogen bonds between the carboxylic acid residues in bulk crystals.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Aplicação
TMA can be used in the synthesis of metal-organic frameworks (MOFs), which can be used as organic linkers potentially utilized in sensors.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
2-Aminoterephthalic acid 99%
Sigma-Aldrich
381071
2-Aminoterephthalic acid
Copper(II) nitrate trihydrate puriss. p.a., 99-104%
Sigma-Aldrich
61194
Copper(II) nitrate trihydrate
Benign preparation of metal-organic frameworks of trimesic acid and Cu, Co or Ni for potential sensor applications
Sel K, et al.
Journal of Electronic Materials, 44(1), 136-143 (2015)
Solid-state self-assembly of a complex from 1, 3, 5-benzenetricarboxylic acid and 1, 3, 5-trihydroxybenzene: influence of strong O-H--O and C-H--O hydrogen bonds
Liu R, et al.
New. J. Chem., 25(7), 890-892 (2001)
A two-dimensional molecular network structure of trimesic acid prepared by adsorption-induced self-organization
Ishikawa Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 3(22), 2652-2653 (2002)
Hai-Long Jiang et al.
Inorganic chemistry, 49(21), 10001-10006 (2010-10-12)
A series of microporous lanthanide-organic framework enantiomers, Ln(BTC)(H(2)O)·(DMF)(1.1) (Ln = Y 1a, 1b; Tb 2a, 2b; Dy 3a, 3b; Er 4a, 4b; Yb 5a, 5b, BTC = 1,3,5-benzenetricarboxylate; DMF = N,N-dimethylformamide) with unprecedented (6,6)-connected topology have been prepared and characterized.
Leslie J Murray et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(23), 7856-7857 (2010-05-21)
Reaction of Cr(CO)(6) with trimesic acid in DMF affords the metal-organic framework Cr(3)(BTC)(2).nDMF (BTC(3-) = 1,3,5-benzenetricarboxylate), which is isostructural to Cu(3)(BTC)(2).3H(2)O. Exchanging DMF for methanol and heating at 160 degrees C under dynamic vacuum for 48 h results in the
Artigos
Metal-organic frameworks, a subset of coordination polymers, represent a powerful new tool for a plethora of alternative energy applications. MOFs are readily available using simple synthetic strategies that supply tailored, high surface area materials.