Documentos
489417
Sigma-Aldrich
Formaldehyde-13C solution
20 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
Sinônimo(s):
13C Labeled formaldehyde solution, 13C Labeled formalin solution, Formalin-13C
Fórmula linear:
H13CHO
Número CAS:
Peso molecular:
31.02
Número MDL:
ID de substância PubChem:
pressão de vapor
52 mmHg ( 37 °C)
Nível de qualidade
pureza isotópica
99 atom % 13C
concentração
20 wt. % in H2O
technique(s)
protein expression: suitable
alteração de massa
M+1
SMILES string
[H][13C]([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1+1
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
492620596388606758
Formaldehyde-13C solution 20 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
489417
Formaldehyde-13C solution
Formaldehyde-d2 solution ~20 wt. % in D2O, 98 atom % D
Sigma-Aldrich
492620
Formaldehyde-d2 solution
Formaldehyde-13C, d2 solution 20 wt. % in D2O, ≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D
Sigma-Aldrich
596388
Formaldehyde-13C, d2 solution
Formaldehyde-12C solution 20% in H2O, 99.9 atom % 12C
Sigma-Aldrich
606758
Formaldehyde-12C solution
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D
isotopic purity
99.9 atom % 12C
concentration
20 wt. % in H2O
concentration
~20 wt. % in D2O
concentration
20 wt. % in D2O
concentration
20% in H2O
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
-
mass shift
M+1
mass shift
M+2
mass shift
M+3
mass shift
depleted
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Ponto de fulgor (ºF)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
113 °C - closed cup
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Acetone-2-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
299197
Acetone-2-13C
Bromobenzene-13C6 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
488232
Bromobenzene-13C6
Sodium formate-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
279412
Sodium formate-13C
Benzene-13C6 99 atom % 13C, 99% (CP)
Sigma-Aldrich
423637
Benzene-13C6
Acetaldehyde-d4 ≥99 atom % D, ≥98% (CP)
Sigma-Aldrich
176567
Acetaldehyde-d4
Formic acid-13C 95 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
279404
Formic acid-13C
Acetaldehyde-2,2,2-d3 ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sigma-Aldrich
487767
Acetaldehyde-2,2,2-d3
Toluene-13C7 99 atom % 13C, 99% (CP)
Sigma-Aldrich
606626
Toluene-13C7
Glycine-1-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
279420
Glycine-1-13C
Acetone-13C3 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
491667
Acetone-13C3