499900
Sigma-Aldrich
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
2-Formyl-3-thienylboronic acid, 2-Formylthiophen-3-ylboronic acid, 2-Formylthien-3-ylboronic acid
Empirical Formula (Hill Notation):
C5H5BO3S
Número CAS:
Peso molecular:
155.97
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
≥95%
pf
167-193 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1ccsc1C=O
InChI
1S/C5H5BO3S/c7-3-5-4(6(8)9)1-2-10-5/h1-3,8-9H
InChI key
BBENFHSYKBYWJX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant for:
  • Suzuki cross-coupling reactions
  • Preparation of boronic acid esters
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid can be used as:
  • A substrate in the palladium-Tedicyp catalyzed Suzuki coupling reaction with different aryl bromides.
  • A starting material for the synthesis of 4H-thieno[2,3-c]-isoquinolin-5-one derivatives as PARP-1 inhibitors.
  • A starting material for the preparation of phenanthro-dithiophene moieties having field-effect transistor properties.
Embalagem
5 g in glass bottle
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Synthesis of biheteroaryl derivatives by tetraphosphine/palladium-catalysed Suzuki coupling of heteroaryl bromides with heteroarylboronic acids
Kondolff I, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 269(1-2), 110-118 (2007)
Towards new neuroprotective agents: design and synthesis of 4H-thieno [2, 3-c] isoquinolin-5-one derivatives as potent PARP-1 inhibitors
Pellicciari R, et al.
Il Farmaco (Societa Chimica Italiana : 1989), 58(9), 851-858 (2003)
Transistor Properties of 2, 7-Dialkyl-Substituted Phenanthro [2, 1-b: 7, 8-b′] dithiophene
Kubozono Y, et al.
Scientific reports, 6, 38535-38535 (2016)
Artigos
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction
Leia mais
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.