51030
Sigma-Aldrich
Guanine hydrochloride
≥99.0%
Sinônimo(s):
2-Amino-6-hydroxypurine hydrochloride
Empirical Formula (Hill Notation):
C5H5N5O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
187.59
Beilstein/REAXYS Number:
4159901
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
200
teor
≥99.0%
forma
powder
resíduo de ignição
≤0.05%
perda
≤3.0% loss on drying
pf
≥300 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
SMILES string
Cl.NC1=Nc2[nH]cnc2C(=O)N1
InChI
1S/C5H5N5O.ClH/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3;/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11);1H
InChI key
IBAOFQIOOBQLHE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Guanine hydrochloride is the hydrochloride salt of the purine base, guanine. It is a component of basal medium.
Aplicação
Guanine hydrochloride may be used in the synthesis of Na10[Pt2(μ-PO4)4(C5H3N5O)2].22H2O.
Embalagem
10, 50 g in glass bottle
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Srikrishna Pramanik et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20(31), 20476-20488 (2018-07-26)
The development of base pair selective fluorescent binding probes and their interaction mode with nucleic acids have created great interest for sensing and biomedical applications. Herein, we have used chicken egg shell membrane (ESM) as a cost effective easily available...
THE NUTRITIONAL REQUIREMENTS OF HEMOPHILUS PARAINFLUENZAE 7901.
E J Herbst et al.
Journal of bacteriology, 58(3), 379-386 (1949-09-01)
A factor required for the growth of Leuconostoc citrovorum.
H E SAUBERLICH et al.
The Journal of biological chemistry, 176(1), 165-173 (1948-10-01)
Dhanashree Selvan et al.
ACS catalysis, 9(7), 5847-5859 (2019-07-26)
We report the construction of an artificial hydrogenase (ArH) by reengineering a Cu storage protein (Cspl) into a Ni-binding protein (NBP) employing rational metalloprotein design. The hypothesis driven design approach involved deleting existing Cu sites of Csp1 and identification of...
The estimation of guanine and xanthine.
Hitchings GH.
The Journal of Biological Chemistry, 139(2), 843-854 (1941)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.