520799
Sigma-Aldrich
Platinum black
greener alternative
low bulk density, ≥99.9% trace metals basis
Empirical Formula (Hill Notation):
Pt
Número CAS:
Peso molecular:
195.08
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
100
teor
≥99.9% trace metals basis
forma
powder
reaction suitability
core: platinum
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
área da superfície
27-36 m2/g
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Aplicação
Platinum black (low bulk density) can be electroplated on implantable microelectrode arrays (MEAs) to improve the impedence of the device. It can be used as a microelectrode for the formation of a microfluidic electrochemical sensor for glucose sensing applications. It can also be used as a photocathode for the production of hydrogen.
Embalagem
1 g in glass bottle
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Buchi FN, et al. et al.
Polymer Electrolyte Fuel Cell Durability, By Felix N. Buchi, Minoru Inaba, Thomas J. Schmidt null
Feng Gong et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(39), 17676-17682 (2011-09-13)
Monolayer of PDDA/graphene/PDDA/H(2)PtCl(6) is fabricated on conductive glass using electrostatic layer-by-layer self-assembly technique, which is then converted to graphene/Pt monolayer for use as counter electrode in dye-sensitized solar cell (DSSC). As compared to the sputtered Pt counter electrode, the self-assembled...
M. C. S. Escano, et al.,
The Journal of Physical Chemistry C, 115, 19883-19889 (2011)
Revealing the semiconductor-catalyst interface in buried platinum black silicon photocathodes
Aguiar JA, et al.
Journal of Material Chemistry A, 4(21), 8123-8129 (2016)
S. Zhang, et al.,
Journal of Power Sources, 196, 9955-9960 (2011)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.