525197
Bis(2-ethylhexyl) adipate
99%
Sinônimo(s):
Adipic acid di(2-ethylhexyl) ester, DOA
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
p.e.
175 °C/2 mmHg (lit.)
pf
<−70 °C (lit.)
densidade
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
chave InChI
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Este Item | W519006 | 02140 | 02138 |
---|---|---|---|
assay 99% | assay ≥99% | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) |
Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
density 0.925 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.925 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.925 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.925 g/mL at 20 °C (lit.) |
refractive index n20/D 1.447 (lit.) | refractive index n20/D 1.447 (lit.) | refractive index n20/D 1.447 (lit.) | refractive index n20/D 1.447 (lit.) |
mp <−70 °C (lit.) | mp <−70 °C (lit.) | mp <−70 °C (lit.) | mp <−70 °C (lit.) |
bp 175 °C/2 mmHg (lit.) | bp 175 °C/2 mmHg (lit.) | bp 175 °C/2 mmHg (lit.) | bp 175 °C/2 mmHg (lit.) |
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
384.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
196 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)