538434
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-2-methylbenzoxazole
97%
Empirical Formula (Hill Notation):
C8H6FNO
Número CAS:
Peso molecular:
151.14
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
97%
índice de refração
n20/D 1.521 (lit.)
pb
204-205 °C (lit.)
densidade
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1nc2ccc(F)cc2o1
InChI
1S/C8H6FNO/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)11-5/h2-4H,1H3
InChI key
NRNWPKNYPQHWPG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
May darken in storage
Embalagem
1 g in glass bottle
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
190.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
87.78 °C - closed cup
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.