538493
Sigma-Aldrich
cis-2-Hexene
95%
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH=CHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein/REAXYS Number:
1719019
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
95%
índice de refração
n20/D 1.396 (lit.)
pb
68-70 °C (lit.)
densidade
0.669 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
SMILES string
CCC\C=C/C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3-
InChI key
RYPKRALMXUUNKS-HYXAFXHYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
cis-2-Hexene is one of the isomeric forms of hexene. It is obtained from 2-hexyne, via semihydrogenation in the presence of Pd78(phen) [phen = 1,10-Phenanthroline] on titanium dioxide in n-octane. cis-2-Hexene is formed as one of the primary product from the dimerization of propylene in the presence of a nickel oxide-silica-alumina catalyst. It undergoes isomerization/hydrosilylation reaction with phenyl silane in the presence of cobalt catalyst to afford 1-hexylphenylsilane.
Embalagem
1, 5 g in ampule
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Declarações de precaução
Órgãos-alvo
Respiratory system
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
RIDADR
UN 3295BE 3 / PGII
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
-13.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
-25 °C - closed cup
Rapid, Regioconvergent, Solvent-Free Alkene Hydrosilylation with a Cobalt Catalyst.
Chen C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(41), 13244-13247 (2015)
Synthesis and catalytic properties of large ligand stabilized palladium clusters.
Schmid G, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 107(1), 95-104 (1996)
The dimerization of propylene over a nickel oxide-silica-alumina catalyst.
Imai H, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 41(1), 45-48 (1968)
Chiara Giorio et al.
Faraday discussions, 200, 559-578 (2017-06-06)
Ozonolysis of alkenes is a key reaction in the atmosphere, playing an important role in determining the oxidising capacity of the atmosphere and acting as a source of compounds that can contribute to local photochemical "smog". The reaction products of...
Sören Reinhard et al.
ChemMedChem, 12(17), 1464-1470 (2017-07-18)
Cationic lipo-oligomers containing unsaturated oleic acid are potent siRNA carriers based on electrostatic and hydrophobic lipo-polyplex formation and endosomal membrane destabilization. Lipo-oligomers can be produced by solid-phase-supported synthesis in sequence-defined form. However, the trifluoroacetic acid (TFA)-mediated removal of acid-labile protecting...
Protocolos
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol<sup>®</sup> DH, Isothermal
Leia mais
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.