542660
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzenethiol
96%
Fórmula linear:
CF3C6H4SH
Número CAS:
Peso molecular:
178.17
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
96%
índice de refração
n20/D 1.499 (lit.)
pb
175-177 °C (lit.)
densidade
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)c1ccccc1S
InChI
1S/C7H5F3S/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4,11H
InChI key
XVGQHRKNXSUPEF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Órgãos-alvo
Respiratory system
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
RIDADR
UN 3334
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
154.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
68.3 °C - closed cup
Carlos R Medrano et al.
The journal of physical chemistry letters, 9(12), 3517-3524 (2018-06-12)
For efficient conversion of light into useful energy sources, it is very important to study and describe the first steps of primary charge-transfer process in natural structures and artificial devices. The time scale of these processes in artificial photosynthetic and...
Daniel M Kroupa et al.
The journal of physical chemistry letters, 9(12), 3425-3433 (2018-06-03)
We studied the optical absorption enhancement in colloidal suspensions of PbS quantum dots (QD) upon ligand exchange from oleate to a series of cinnamate ligands. By combining experiments and ab initio simulations, we elucidate physical parameters that govern the optical...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.