545287
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-2-hydroxycinnamate
97%
Fórmula linear:
C6H4(OH)CH=CHCO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
192.21
Número MDL:
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
100
teor
97%
pf
84-87 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])c1ccccc1O)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-7-9-5-3-4-6-10(9)12/h3-8,12H,2H2,1H3/b8-7+
InChI key
SRBYHEKXHQYMRN-BQYQJAHWSA-N
Descrição geral
Ethyl trans-2-hydroxycinnamate is an o-hydroxy cinnmate ester derivative.
Aplicação
Ethyl trans-2-hydroxycinnamate [(E)-ethyl 3-(2-hydroxyphenyl) acrylate] may be used to prepare 4-phenyl-2H-chromen-2-one, a 4-aryl coumarin derivative.
Embalagem
1 g in glass bottle
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Synthesis of 4-arylcoumarins via palladium-catalyzed arylation/cyclization of ortho-hydroxylcinnamates with diaryliodonium salts.
Yang Y, et al.
Tetrahedron Letters, 56(24), 3809-3812 (2015)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.