546372
Sigma-Aldrich
2,7-Di-tert-butylfluorene-9-carboxylic acid
98%
Empirical Formula (Hill Notation):
C22H26O2
Número CAS:
Peso molecular:
322.44
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
teor
98%
pf
185-187 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc-2c(c1)C(C(O)=O)c3cc(ccc-23)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H26O2/c1-21(2,3)13-7-9-15-16-10-8-14(22(4,5)6)12-18(16)19(20(23)24)17(15)11-13/h7-12,19H,1-6H3,(H,23,24)
InChI key
URUVGZSOUVLVLT-UHFFFAOYSA-N
storage_class_code
13 - Non Combustible Solids
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificado de análise
Certificado de origem