547301
Sigma-Aldrich
Allyl-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside
98%
Empirical Formula (Hill Notation):
C17H24O10
Número CAS:
Peso molecular:
388.37
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
98%
atividade óptica
[α]20/D −23°, c = 1 in chloroform
pf
87-90 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OCC=C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C17H24O10/c1-6-7-22-17-16(26-12(5)21)15(25-11(4)20)14(24-10(3)19)13(27-17)8-23-9(2)18/h6,13-17H,1,7-8H2,2-5H3/t13-,14-,15+,16-,17-/m1/s1
InChI key
CRUHDGOVWKFJBM-NQNKBUKLSA-N
Categorias relacionadas
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.