551988
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Benzylamino-1-phenylethanol
97%
Fórmula linear:
C6H5CH2NHCH2CH(OH)C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
227.30
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
97%
atividade óptica
[α]20/D −57°, c = 1 in chloroform
pf
115-118 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H](CNCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17NO/c17-15(14-9-5-2-6-10-14)12-16-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-17H,11-12H2/t15-/m0/s1
InChI key
XAOCLQUZOIZSHV-HNNXBMFYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
1 g in glass bottle
Informações legais
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Zsanett Dorkó et al.
Talanta, 162, 167-173 (2016-11-14)
A simple and efficient method is presented for assessing molecularly imprinted polymers (MIP) and other sorbents from the point of view of practical applications. The adsorption isotherms of the compounds, which need to be separated or detected in an application...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.