552461
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-iodobenzoyl chloride
97%
Fórmula linear:
FC6H3(I)COCl
Número CAS:
Peso molecular:
284.45
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
97%
pf
30-34 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(I)cc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClFIO/c8-7(11)5-3-4(10)1-2-6(5)9/h1-3H
InChI key
CEMYZMDITJKYDA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
  • Microwave-assisted boron trichloride mediated coupling reactions
Embalagem
5 g in glass bottle
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges
RIDADR
UN 3261 8 / PGII
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.