553581
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
98%
Fórmula linear:
BrC6H2(OH)(OCH3)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
231.04
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
teor
98%
pf
102-105 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(Br)c(C=O)c1O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-2-6(9)5(4-10)8(7)11/h2-4,11H,1H3
InChI key
JUPJZUTYDWXZAQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
6-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde is a bromobenzaldehyde derivative. It participates in the synthesis of (±)-norannuradhapurine. Its crystals exhibit monoclinic crystal system and space group P21/n.
Aplicação
6-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde may be used in the synthesis of:
  • 2-benzyloxy-6-bromo-3-methoxybenzaldehyde
  • biphenyls
  • antihypertensive natural products S-(+)-XJP and R-(-)-XJP
Embalagem
5, 25 g in glass bottle
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Órgãos-alvo
Respiratory system
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
The conformation of some ortho-bromoarylaldehydes.
Hanson JR, et al.
J. Chem. Res. (M), 7, 416-418 (2008)
First total synthesis of antihypertensive natural products S-(+)-XJP and R-(-)-XJP.
Wang C, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 12(37), 7338-7344 (2014)
Synthetic studies on selective adenosine A 2A receptor antagonists: Synthesis and structure-activity relationships of novel benzofuran derivatives
Saku O, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 20(3), 1090-1093 (2010)
Total synthesis and the biological activities of (?)-norannuradhapurine.
Nimgirawath S, et al.
Molecules (Basel), 14(1), 89-101 (2008)
Synthesis of NK109, an anticancer benzo [c] phenanthridine alkaloid.
Nakanishi T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(13), 4235-4239 (1998)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.