559075
Sigma-Aldrich
Ethyl (2-iodobenzoyl)acetate
95%
Fórmula linear:
IC6H4COCH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
318.11
Número MDL:
ID de substância PubChem:
teor
95%
índice de refração
n20/D 1.5865 (lit.)
pb
142-144 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidade
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1I
InChI
1S/C11H11IO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-5-3-4-6-9(8)12/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI key
RMXYWHBYIQLPGY-UHFFFAOYSA-N
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
3
Ponto de fulgor (ºF)
>230 °F
Ponto de fulgor (ºC)
>110 °C
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.