Documentos
587621
Sigma-Aldrich
D-Fructose-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Sinônimo(s):
13C Labeled D-fructose, D-Levulose-13C6
Empirical Formula (Hill Notation):
13C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
186.11
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
pf
119-122 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+6
SMILES string
O[13CH2][13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C](=O)[13CH2]O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-HJLYHLTLSA-N
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
660663389374552151
D-Fructose-13C6 99 atom % 13C, 99% (CP)
Sigma-Aldrich
587621
D-Fructose-13C6
D-Glucose-13C6 endotoxin tested, 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
660663
D-Glucose-13C6
D-Glucose-13C6 ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sigma-Aldrich
389374
D-Glucose-13C6
D-Glucose-13C6,1,2,3,4,5,6,6-d7 97 atom % D, 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
552151
D-Glucose-13C6,1,2,3,4,5,6,6-d7
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
99% (CP)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+13
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificados de análise (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
D-Glucose-1-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
297046
D-Glucose-1-13C
D-Glucose-3-13C 99 atom % 13C, 99% (CP)
Sigma-Aldrich
605409
D-Glucose-3-13C
D-Mannose-13C6 98 atom % 13C
Sigma-Aldrich
592994
D-Mannose-13C6
D-Lactose-1-13C monohydrate 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
605328
D-Lactose-1-13C monohydrate
D-Galactose-1-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
415545
D-Galactose-1-13C
Glycerol-2-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
489484
Glycerol-2-13C
D-Glucose-13C6,1,2,3,4,5,6,6-d7 97 atom % D, 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
552151
D-Glucose-13C6,1,2,3,4,5,6,6-d7
Glycerol-13C3 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
489476
Glycerol-13C3
Xin Wang et al.
Nature communications, 10(1), 1279-1279 (2019-03-22)
A classic problem in microbiology is that bacteria display two types of growth behavior when cultured on a mixture of two carbon sources: the two sources are sequentially consumed one after another (diauxie) or they are simultaneously consumed (co-utilization). The
Nicholas Jones et al.
Nature communications, 12(1), 1209-1209 (2021-02-24)
Fructose intake has increased substantially throughout the developed world and is associated with obesity, type 2 diabetes and non-alcoholic fatty liver disease. Currently, our understanding of the metabolic and mechanistic implications for immune cells, such as monocytes and macrophages, exposed