596973
Sigma-Aldrich
Chloromethyltriisopropoxysilane
96%
Fórmula linear:
ClCH2Si(OCH(CH3)2)3
Número CAS:
Peso molecular:
254.83
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
96%
densidade
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O[Si](CCl)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C10H23ClO3Si/c1-8(2)12-15(7-11,13-9(3)4)14-10(5)6/h8-10H,7H2,1-6H3
InChI key
SAKYAANYXZKYEK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Órgãos-alvo
Respiratory system
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
RIDADR
UN 3334
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
181.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
82.78 °C - closed cup
Certificado de análise
Certificado de origem
Artigos
A viable alternative to the popular Stille and Suzuki coupling reactions mainly due to the formation of nontoxic byproducts and stability to many reaction conditions.
Leia mais
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.