61139
Sigma-Aldrich
Copper
turnings, purum p.a., ≥99.0%
Empirical Formula (Hill Notation):
Cu
Número CAS:
Peso molecular:
63.55
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
grau
purum p.a.
teor
≥99.0%
qualidade
turnings
reaction suitability
core: copper
reagent type: catalyst
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
desvios C
~0.5 cm
pb
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤100 mg/kg
Zn: ≤200 mg/kg
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Copper turnings are used to synthesize inorganic salts and organometallic complexes and catalysts that can be employed in a variety of synthetic transformations. It is useful in:
  • Synthesis of polynitro[60]fullerene.
  • Copper-catalyzed azide-alkyne Huisgen cycloaddition (click reaction) to synthesize 5-membered heterocycles.
  • Trifluoromethylation of heteroaromatic compounds.
  • Preparation of electrolyte for all-copper hybrid flow batteries.
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
RIDADR
UN 3077 9 / PGIII
WGK Alemanha
WGK 2
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Synthesis and explosive decomposition of polynitro [60] fullerene.
Cataldo F, et al.
Carbon, 62, 413-421 (2013)
Three-component coupling of alkynes, Baylis?Hillman adducts and sodium azide: A new synthesis of substituted triazoles.
Chandrasekhar S, et al.
Tetrahedron Letters, 47(18), 3059-3063 (2006)
Generation of new fluorophore by Click chemistry: synthesis and properties of β-cyclodextrin substituted by 2-pyridyl triazole.
David O, et al.
Tetrahedron Letters, 48(37), 6527-6530 (2007)
Copper catalysis in organic synthesis.
Sherry R C.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 11, 2252?2253-2252?2253 (2015)
Encyclopedia of Inorganic and Bioinorganic Chemistry (2011)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.