61891
Sigma-Aldrich
L-tert-Leucine methyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
Fórmula linear:
(CH3)3CCH(NH2)CO2CH3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
181.66
Beilstein/REAXYS Number:
4879785
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
≥99.0% (AT)
forma
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D +17.5±1°, c = 1% in methanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
cell analysis: suitable
peptide synthesis: suitable
cor
white to off-white
pf
183.0 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)5(8)6(9)10-4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m1./s1
InChI key
HRTQWUHFSXVRPY-NUBCRITNSA-N
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.