632309
100
99.8% trace metals basis
nanopowder
<100 nm (laser PSA)
5.8-20 nm (TEM)
<50 nm (XRD)
spec. surface area 94.8 m2/g
350 °C (lit.)
O[Mg]O
1S/Mg.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).