638145
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde
96%
Empirical Formula (Hill Notation):
C5H2Cl2N2O
Número CAS:
Peso molecular:
176.99
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
96%
pf
66-71 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
SMILES string
Clc1ncnc(Cl)c1C=O
InChI
1S/C5H2Cl2N2O/c6-4-3(1-10)5(7)9-2-8-4/h1-2H
InChI key
XQSJHQXYQAUDFC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.