643203
Sigma-Aldrich
Gold coated microscope slide
layer thickness 100 Å, 99.999% (Au)
Fórmula linear:
Au
Número CAS:
Peso molecular:
196.97
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
100
teor
99.9% (Ti)
99.999% (Au)
C × L × espessura
3 in. × 1 in. × 0.7 mm
espessura da camada
100 Å
transmitância
380-700, >91% (for the glass microscope slide alone, 55-59% @ 500 nm with the Ti/Au coating)
60-64%
índice de refração
n20/400 1.52 (lit.)
ligação da matriz
Titanium, as adhesion layer used to bind the gold to the aluminosilicate glass cover slip
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Aplicação
Gold coated microscope slide can be used as a substrate material that facilitates the formation of highly active surfaces for surface enhanced Raman scattering (SERS) measurements.
Características e benefícios
The gold surface shows a tendency towards <111> orientation.
WGK Alemanha
-
Certificado de análise
Certificado de origem
Facile preparation of SERS and catalytically active Au nanostructures using furfuryl derivatives
Kim K, et al.
Applied Surface Science, 414, 325-334 (2017)
Facile preparations of au nanostructures for SERS
Technical Digest of the Eighteenth Micro-optics Conference, 414, 1-2 (2013)
Midas touch in cardiology.
Marianna Karamanou et al.
European heart journal, 34(20), 1463-1464 (2013-07-11)
Tae-Sik Cho et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3711-3714 (2013-07-19)
The crystallization of Au/glass ultrathin films for surface plasmon resonance (SPR) biosensor has been studied using synchrotron X-ray scattering and field emission scanning electron microscope. In films thinner than 30 nm, crystallized Au grains with [111] preferred orientation were formed...
Fengxian Zheng et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(6), 3990-3998 (2013-07-19)
Gold nanoparticles (AuNPs) are of biomedical importance, such as delivery vectors. Therefore, we used all-atom molecular dynamic simulations to study the interaction of AuNPs with cell membrane (DMPC bilayer). We observed that the AuNPs adhered spontaneously on the surface of...
Artigos
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
Leia mais
Protocolos
Self-assembled monolayers (SAMs) of thiols are prepared by immersing a clean gold substrate into a dilute solution of the desired thiol.
Leia mais
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.